2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, 2-Boc-ethanolamine, tert-Butyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, 2-(Boc-amino)-1-ethanol, Boc-Glycinol
OR70054-100G OR70054-25G OR70054-500G
APOSOR70054-100GEA 43.5 EUR
APOSOR70054-100G APOSOR70054-25G APOSOR70054-500G
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Formel: C₇H₁₅NO₃
Molecular Weight: 161,20 g/mol
Siedepunkt: 92 °C/0,22mmHg
Dichte: 1,042 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00056657
CAS-Nummer: 26690-80-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III