2,5-Dibrom-p-xylol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-Dibrom-1,4-dimethylbenzol, 1,4-Dibrom-2,5-dimethylbenzol
OR70071-500G
OR70071-100G
OR70071-25G
APOSOR70071-500GEA
214
EUR
APOSOR70071-500G
APOSOR70071-100G
APOSOR70071-25G
2,5-Dibrom-p-xylol 95%
2,5-Dibrom-p-xylol
Formel:
C₈H₈Br₂ Molecular Weight: 263,96 g/mol Siedepunkt: 261 °C Schmelzpunkt: 72…77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000091 CAS-Nummer: 1074-24-4 EINECS: 214-038-2 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |