2-Chlor-9,10-anthrachinon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloranthrachinon
OR70084-50G OR70084-25G
APOSOR70084-50GEA 0 EUR
APOSOR70084-50G APOSOR70084-25G
2-Chlor-9,10-anthrachinon
2-Chlor-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₇ClO₂
Molecular Weight: 242,66 g/mol
Siedepunkt: 292 °C/30mmHg
Schmelzpunkt: 207…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001227
CAS-Nummer: 131-09-9