Tetrabutylammoniumhydroxid 1 M in Methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR70095-100ML OR70095-25ML OR70095-500ML
APOSOR70095-100MLEA 109 EUR
APOSOR70095-100ML APOSOR70095-25ML APOSOR70095-500ML
Tetrabutylammoniumhydroxid 1 M in Methanol
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
Molecular Weight: 259,48 g/mol
Dichte: 0,83 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3+8,II