3,3'-Dimethylbiphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,3'-Bitolyl, 1-Methyl-3-(3-methylphenyl)benzol
OR70107-1G
OR70107-5G
APOSOR70107-1GEA
39.3
EUR
APOSOR70107-1G
APOSOR70107-5G
3,3'-Dimethylbiphenyl
3,3'-Dimethylbiphenyl
Formel:
C₁₄H₁₄ Siedepunkt: 286 °C/713mmHg Schmelzpunkt: 44382 °C Dichte: 0,999 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008534 CAS-Nummer: 612-75-9 |