3-Brombenzoylacetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7013-5G
OR7013-25G
APOSOR7013-5GEA
161
EUR
APOSOR7013-5G
APOSOR7013-25G
3-Brombenzoylacetonitril
3-Brombenzoylacetonitril
Formel:
C₉H₆BrNO Molecular Weight: 224.06 g/mol Schmelzpunkt: 93…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02260778 CAS-Nummer: 70591-86-5 |