1-Amino-6-bromisochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromoisoquinolin-1-ylamine
OR70130-250MG OR70130-500MG OR70130-1G
APOSOR70130-250MGEA 69.6 EUR
APOSOR70130-250MG APOSOR70130-500MG APOSOR70130-1G
1-Amino-6-bromisochinolin
1-Amino-6-bromoisoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
Molecular Weight: 223.0700 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07374395
CAS-Nummer: 215453-26-2