1-Methyl-5-nitro-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR70135-1G
OR70135-5G
APOSOR70135-1GEA
21.9
EUR
APOSOR70135-1G
APOSOR70135-5G
1-Methyl-5-nitro-1H-indole
1-Methyl-5-nitro-1H-indole
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176.1700 g/mol Schmelzpunkt: 162…165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07772841 CAS-Nummer: 29906-67-0 |