5-Nitro-o-anissäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methoxy-5-nitrobenzoic acid
OR70137-5G
APOSOR70137-5GEA
58
EUR
APOSOR70137-5G
5-Nitro-o-anissäure
5-Nitro-o-anissäure
Formel:
C₈H₇NO₅ Molecular Weight: 197,15 g/mol Schmelzpunkt: 155…158 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00527902 CAS-Nummer: 40751-89-1 |