4-Chlor-3-hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Chloro-3-hydroxyphenyl)boronic acid
OR70139-1G
OR70139-250MG
APOSOR70139-1GEA
126
EUR
APOSOR70139-1G
APOSOR70139-250MG
4-Chlor-3-hydroxyphenylboronsäure
4-Chlor-3-hydroxyphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BClO₃ Molecular Weight: 172,3740 g/mol Schmelzpunkt: 250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10697413 CAS-Nummer: 915201-06-8 |