Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR70150-1G OR70150-5G OR70150-10G
APOSOR70150-1GEA 29 EUR
APOSOR70150-1G APOSOR70150-5G APOSOR70150-10G
Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₁₀O₃
Molecular Weight: 130.14 g/mol
Siedepunkt: 257…258 °C/750mmHg
Dichte: 1.685 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04114349
CAS-Nummer: 873397-34-3