3-Chlor-1,2-benzoldiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chloro-2,3-dihydroxybenzene, 3-Chlorobenzene-1,2-diol
OR70152-1G
OR70152-250MG
OR70152-5G
APOSOR70152-1GEA
122
EUR
APOSOR70152-1G
APOSOR70152-250MG
APOSOR70152-5G
3-Chlor-1,2-benzoldiol 98%
3-Chlor-1,2-benzoldiol
Formel:
C₆H₅ClO₂ Siedepunkt: 138 °C/20mmHg Schmelzpunkt: 49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143111 CAS-Nummer: 4018-65-9 |