2,5-Dibrombenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR70160-1G OR70160-5G OR70160-10G
APOSOR70160-1GEA 21.9 EUR
APOSOR70160-1G APOSOR70160-5G APOSOR70160-10G
2,5-Dibrombenzaldehyd
2,5-Dibromobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Br₂O
Schmelzpunkt: 88…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00462864
CAS-Nummer: 74553-29-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II