m-Toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: m-Tolylsäure, 3-Toluylsäure, 3-Methylbenzoesäure, 3-Tolylsäure
OR70175-500G OR70175-100G
APOSOR70175-500GEA 24.8 EUR
APOSOR70175-500G APOSOR70175-100G
m-Toluylsäure
m-Toluylsäure
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 263
Flammpunkt: 150
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002523
CAS-Nummer: 99-04-7
Merck Index: 12,09673