5-Phenyl-3-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Phenylisoxazole-3-carboxylic acid
OR70203-1G OR70203-10G OR70203-25G
APOSOR70203-1GEA 72.5 EUR
APOSOR70203-1G APOSOR70203-10G APOSOR70203-25G
5-Phenyl-3-isoxazolcarbonsäure
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Molecular Weight: 189,1700 g/mol
Schmelzpunkt: 160…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00464221
CAS-Nummer: 14441-90-8