2-Amino-5-chlor-3-iodbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR70215-1G
OR70215-5G
APOSOR70215-1GEA
128
EUR
APOSOR70215-1G
APOSOR70215-5G
2-Amino-5-chlor-3-iodbenzonitril
2-Amino-5-chlor-3-iodbenzonitril
Formel:
C₇H₄ClIN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800802 CAS-Nummer: 1000577-48-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |