4-Brom-N,N-diethyl-3-methoxybenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7023-1G OR7023-250MG OR7023-5G
APOSOR7023-1GEA 176 EUR
APOSOR7023-1G APOSOR7023-250MG APOSOR7023-5G
4-Brom-N,N-diethyl-3-methoxybenzamid 98%
4-Brom-N,N-diethyl-3-methoxybenzamid
Formel: C₁₂H₁₆BrNO₂
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08436037
CAS-Nummer: 889676-36-2