Methyl-2,3-dimethylbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2,3-dimethylbenzoate
OR7024-10G OR7024-1G OR7024-5G
APOSOR7024-10GEA 74.1 EUR
APOSOR7024-10G APOSOR7024-1G APOSOR7024-5G
Methyl-2,3-dimethylbenzoat
Methyl-2,3-dimethylbenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 104…105 °C/12mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203773
CAS-Nummer: 15012-36-9