2-Amino-3-iodpyridin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR7027-25G OR7027-5G OR7027-100G
APOSOR7027-25GEA 97.3 EUR
APOSOR7027-25G APOSOR7027-5G APOSOR7027-100G
2-Amino-3-iodpyridin 99%
2-Amino-3-iodpyridin
Formel: C₅H₅IN₂
Molecular Weight: 220.01 g/mol
Schmelzpunkt: 87…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01651885
CAS-Nummer: 104830-06-0