3-Amino-2-brom-4,6-dimethylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-4,6-dimethylpyridin-3-amine
OR7028-1G OR7028-250MG OR7028-500MG OR7028-5G
APOSOR7028-1GEA 48 EUR
APOSOR7028-1G APOSOR7028-250MG APOSOR7028-500MG APOSOR7028-5G
3-Amino-2-brom-4,6-dimethylpyridin 97%
3-Amino-2-bromo-4,6-dimethylpyridine
Formel: C₇H₉BrN₂
Molecular Weight: 201.0600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03731181
CAS-Nummer: 104829-98-3