β-Bromstyrol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Bromovinyl)benzene, β-Bromostyrene
OR70303-100G OR70303-25G
APOSOR70303-100GEA 68.3 EUR
APOSOR70303-100G APOSOR70303-25G
β-Bromstyrol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98%
β-Bromstyrol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₇Br
Molecular Weight: 183.05 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C/20.25mmHg
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 1.427 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000185
CAS-Nummer: 103-64-0
EINECS: 203-131-3