Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7041-1G OR7041-250MG
APOSOR7041-1GEA 289 EUR
APOSOR7041-1G APOSOR7041-250MG
Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₂
Molecular Weight: 140.18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00095180
CAS-Nummer: 41894-76-2