4-Brom-5-methylisatin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-5-methylindoline-2,3-dione
OR7044-1G OR7044-5G OR7044-25G
APOSOR7044-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7044-1G APOSOR7044-5G APOSOR7044-25G
4-Brom-5-methylisatin
4-Brom-5-methylisatin
Formel: C₉H₆BrNO₂
Molecular Weight: 240.0534 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00560709
CAS-Nummer: 147149-84-6