1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Cyclopropylethanamine hydrochloride
OR7051-10G
OR7051-1G
OR7051-5G
APOSOR7051-10GEA
575
EUR
APOSOR7051-10G
APOSOR7051-1G
APOSOR7051-5G
1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
Formel:
C₅H₁₂ClN Molecular Weight: 121,61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06685893 CAS-Nummer: 42390-64-7 |