4-Aminobenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Aminobenzoesäureamid
OR7078-100G OR7078-500G
APOSOR7078-100GEA 40.6 EUR
APOSOR7078-100G APOSOR7078-500G
4-Aminobenzamid
4-Aminobenzamid
Formel: C₇H₈N₂O
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Schmelzpunkt: 181…184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007999
CAS-Nummer: 2835-68-9
EINECS: 220-612-3