(N,N-Bis-Boc)-5-brom-2-chloranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Bromo-2-chloroaniline, N,N-Bis-BOC protected
OR7100-1G OR7100-250MG
APOSOR7100-1GEA 415 EUR
APOSOR7100-1G APOSOR7100-250MG
(N,N-Bis-Boc)-5-brom-2-chloranilin 97%
(N,N-Bis-Boc)-5-brom-2-chloranilin
Formel: C₁₆H₂₁BrClNO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258633
CAS-Nummer: 929000-06-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable