Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 5-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylate
OR7112-1G OR7112-5G
APOSOR7112-1GEA 74.1 EUR
APOSOR7112-1G APOSOR7112-5G
Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate 95+%
Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁NO₄S
Schmelzpunkt: 176…179 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216478
CAS-Nummer: 205873-28-5