3'-Chlor-2'-methylacetanilid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7119-100G OR7119-25G
APOSOR7119-100GEA 279 EUR
APOSOR7119-100G APOSOR7119-25G
3'-Chlor-2'-methylacetanilid 97%
3'-Chlor-2'-methylacetanilid
Formel: C₉H₁₀ClNO
Molecular Weight: 183,64 g/mol
Schmelzpunkt: 155…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018264
CAS-Nummer: 7463-35-6