Cyclohexylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cyclohexaneacetic acid
OR7120-25G
OR7120-5G
OR7120-1G
APOSOR7120-25GEA
161
EUR
APOSOR7120-25G
APOSOR7120-5G
APOSOR7120-1G
Cyclohexylessigsäure 98%
Cyclohexylessigsäure
Formel:
C₈H₁₄O₂ Molecular Weight: 142,2 g/mol Siedepunkt: 242…244 °C Schmelzpunkt: 28…30 °C Dichte: 1,007 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001518 CAS-Nummer: 5292-21-7 EINECS: 226-132-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...