N-Benzylmaleimid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Benzylmaleinsäureimid, 1-Benzyl-1H-pyrrol-2,5-dion
OR7122-100G
OR7122-25G
OR7122-5G
APOSOR7122-100GEA
122
EUR
APOSOR7122-100G
APOSOR7122-25G
APOSOR7122-5G
N-Benzylmaleimid
N-Benzylmaleimid
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Molecular Weight: 187.2 g/mol Siedepunkt: 339 Schmelzpunkt: 67…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014540 CAS-Nummer: 1631-26-1 EINECS: 216-631-1 UN: 1759 ADR: 8 III |