Cyclopentanone-2-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7124-1G OR7124-25G OR7124-5G
APOSOR7124-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7124-1G APOSOR7124-25G APOSOR7124-5G
Cyclopentanone-2-carbonitrile 97%
Cyclopentanone-2-carbonitrile
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109.13 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00154838
CAS-Nummer: 2941-29-9