1-Methylcyclohexen

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR7135-100G OR7135-25G
APOSOR7135-100GEA 317 EUR
APOSOR7135-100G APOSOR7135-25G
1-Methylcyclohexen
1-Methylcyclohexene
Formel: C₇H₁₂
Molecular Weight: 96.17 g/mol
Siedepunkt: 110…111 °C
Schmelzpunkt: -120,4
Dichte: 0.811 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001548
CAS-Nummer: 591-49-1
UN: 3295
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR