(Diacetoxyiod)benzol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Iodobenzene diacetate, (Diacetoxyiodo)benzene
OR7138-100G
OR7138-25G
OR7138-500G
APOSOR7138-100GEA
29
EUR
APOSOR7138-100G
APOSOR7138-25G
APOSOR7138-500G
(Diacetoxyiod)benzol, technische Qualität
(Diacetoxyiod)benzol
Formel:
C₁₀H₁₁IO₄ Molecular Weight: 322.1 g/mol Schmelzpunkt: 159…163 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008692 CAS-Nummer: 3240-34-4 EINECS: 221-808-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...