1,4-Phenyldiboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4-Benzoldiboronsäure, p-Phenylenbisboronsäure, Benzol-1,4-diboronsäure
OR7148-25G
OR7148-5G
OR7148-100G
APOSOR7148-25GEA
53.8
EUR
APOSOR7148-25G
APOSOR7148-5G
APOSOR7148-100G
1,4-Phenyldiboronsäure
1,4-Phenyldiboronsäure
Formel:
C₆H₈B₂O₄ Molecular Weight: 165,75 g/mol Schmelzpunkt: >350 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00236018 CAS-Nummer: 4612-26-4 |