4-Benzyloxy-2-formylphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (4-(Benzyloxy)-2-formylphenyl)boronic acid
OR7158-1G OR7158-5G
APOSOR7158-1GEA 221 EUR
APOSOR7158-1G APOSOR7158-5G
4-Benzyloxy-2-formylphenylboronsäure 97%
4-Benzyloxy-2-formylphenylboronsäure
Formel: C₁₄H₁₃BO₄
Molecular Weight: 256.0616 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179486
CAS-Nummer: 139962-97-3