2-Biphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7160-25G OR7160-5G OR7160-100G
APOSOR7160-25GEA 75.4 EUR
APOSOR7160-25G APOSOR7160-5G APOSOR7160-100G
2-Biphenylboronsäure 98%
2-Biphenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₁BO₂
Molecular Weight: 198.03 g/mol
Schmelzpunkt: 167…172 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00136929
CAS-Nummer: 4688-76-0