4,4'-Biphenyldiboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyldiboronic acid
OR7161-5G
OR7161-10G
APOSOR7161-5GEA
111
EUR
APOSOR7161-5G
APOSOR7161-10G
4,4'-Biphenyldiboronsäure 97%
4,4'-Biphenyldiboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₂B₂O₄ Molecular Weight: 241,85 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00151795 CAS-Nummer: 4151-80-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...