5-Methyl-1,3-cyclohexandion 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methylcyclohexane-1,3-dione
OR7172-100G
OR7172-25G
OR7172-5G
APOSOR7172-100GEA
264
EUR
APOSOR7172-100G
APOSOR7172-25G
APOSOR7172-5G
5-Methyl-1,3-cyclohexandion 98%
5-Methyl-1,3-cyclohexandion
Formel:
C₇H₁₀O₂ Molecular Weight: 126,16 g/mol Schmelzpunkt: 125…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010379 CAS-Nummer: 4341-24-6 |