trans-N-Boc-1,4-cyclohexanediamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: trans-4-(Boc-amino)cyclohexylamine, trans-tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate
OR7177-1G OR7177-5G OR7177-25G OR7177-100G
APOSOR7177-1GEA 16.1 EUR
APOSOR7177-1G APOSOR7177-5G APOSOR7177-25G APOSOR7177-100G
trans-N-Boc-1,4-cyclohexanediamine
trans-N-Boc-1,4-cyclohexanediamine
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Molecular Weight: 214.30 g/mol
Schmelzpunkt: 74.5…75.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03001719
CAS-Nummer: 177906-48-8