4-Butoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7178-1G
OR7178-5G
OR7178-10G
APOSOR7178-1GEA
21.9
EUR
APOSOR7178-1G
APOSOR7178-5G
APOSOR7178-10G
4-Butoxyphenylboronsäure
4-Butoxyphenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₅BO₃ Schmelzpunkt: 102…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03427054 CAS-Nummer: 105365-51-3 |