4-Chlor-3-methylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-3-methylbenzeneboronic acid
OR7182-1G
OR7182-25G
OR7182-5G
APOSOR7182-1GEA
21.9
EUR
APOSOR7182-1G
APOSOR7182-25G
APOSOR7182-5G
4-Chlor-3-methylphenylboronsäure
4-Chlor-3-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BClO₂ Molecular Weight: 170.40 g/mol Schmelzpunkt: 238…242 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02683104 CAS-Nummer: 161950-10-3 |