2-Chlor-5-pyridinboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(6-Chloro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Chloropyridine-5-boronic acid Pinacol ester, 2-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR7183-5G
APOSOR7183-5GEA 39.3 EUR
APOSOR7183-5G
2-Chlor-5-pyridinboronsäurepinakolester 97%
2-Chlor-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₅BClNO₂
Molecular Weight: 239,51 g/mol
Schmelzpunkt: 86…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412793
CAS-Nummer: 444120-94-9