2-Chlor-5-pyridinboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlor-5-pyridinylboronsäure, 2-Chlorpyridin-5-boronsäure
OR7184-25G
OR7184-5G
OR7184-250MG
APOSOR7184-25GEA
92.8
EUR
APOSOR7184-25G
APOSOR7184-5G
APOSOR7184-250MG
2-Chlor-5-pyridinboronsäure 98%
2-Chlor-5-pyridinboronsäure
Formel:
C₅H₅BClNO₂ Molecular Weight: 157,36 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03094998 CAS-Nummer: 444120-91-6 |