3-Chlor-4-pyridinboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7185-5G
OR7185-1G
OR7185-250MG
OR7185-10G
APOSOR7185-5GEA
87
EUR
APOSOR7185-5G
APOSOR7185-1G
APOSOR7185-250MG
APOSOR7185-10G
3-Chlor-4-pyridinboronsäure 97%
3-Chloro-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₅BClNO₂ Molecular Weight: 157.36 g/mol Schmelzpunkt: 95…97 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD03425942 CAS-Nummer: 458532-98-4 |