2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7192-1G
OR7192-5G
APOSOR7192-1GEA
343
EUR
APOSOR7192-1G
APOSOR7192-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronsäure
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₃BO₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04039015 CAS-Nummer: 1050510-36-5 |