3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-(Cyclopropylmethoxy)phenyl)boronic acid
OR7193-1G OR7193-5G OR7193-100MG OR7193-250MG
APOSOR7193-1GEA 201 EUR
APOSOR7193-1G APOSOR7193-5G APOSOR7193-100MG APOSOR7193-250MG
3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronsäure
3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₃BO₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04039016
CAS-Nummer: 411229-76-0