3,5-Dichlor-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3,5-Dichloro-4-methoxyphenyl)boronic acid
OR7195-1G OR7195-250MG
APOSOR7195-1GEA 134 EUR
APOSOR7195-1G APOSOR7195-250MG
3,5-Dichlor-4-methoxyphenylboronsäure
3,5-Dichlor-4-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BCl₂O₃
Molecular Weight: 220,8500 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04039018
CAS-Nummer: 175883-61-1