4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
OR7207-1G
OR7207-5G
APOSOR7207-1GEA
78.3
EUR
APOSOR7207-1G
APOSOR7207-5G
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
Formel:
C₉H₁₃BO₃ Molecular Weight: 180.01 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03452755 CAS-Nummer: 361543-99-9 |