3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid
OR7215-25G OR7215-5G
APOSOR7215-25GEA 190 EUR
APOSOR7215-25G APOSOR7215-5G
3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
Molecular Weight: 179,97 g/mol
Schmelzpunkt: 214…217 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02093661
CAS-Nummer: 121124-97-8
UN: 3261
ADR: 8,II