1-tert-Butyl-4-iodbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-tert-Butyliodbenzol, 1-(tert-Butyl)-4-iodobenzene, 4-tert-Butyliodobenzene
OR7218-100G OR7218-25G
APOSOR7218-100GEA 91.5 EUR
APOSOR7218-100G APOSOR7218-25G
1-tert-Butyl-4-iodbenzol
1-tert-Butyl-4-iodbenzol
Formel: C₁₀H₁₃I
Siedepunkt: 243 °C
Dichte: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00052339
CAS-Nummer: 35779-04-5